Methylacetat, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Acetic acid methyl ester
371831000
371830010
371830025
371831000.EA
335
DKK
371831000.
371830010.
371830025.
Methylacetat, dry_extra 99+%, AcroSeal®
Methylacetat
Formel:
C₃H₆O₂ Molekylvægt: 74.08 g/mol Kogepunkt: 57.4 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –98 °C Massefylde: 0.93 g/cm³ Flammepunkt: –10 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008711 CAS-nummer: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN nummer: 1231 ADR: 3 II Merck Index: 13,06038 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |