Ethylacetat 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetic acid ethyl ester
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83660.320EA 1030 DKK
83660.320 83660.290 83660.400
Ethylacetat 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 77.1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN nummer: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7%
Evaporation residue Max. 0,0005 %
Water Max. 0,03 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l