Ethylacetat, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 1 Nej: 0 
recherche nutrition / chercheur / Rennes
Ja, jeg anbefaler
Très bon produit! qui correspond à nos attentes d'un point de vue analytique.
Farlig
Synonymer: Acetic acid ethyl ester
MQ100
1.10972.1000 1.10972.2500 1.10972.4000 1.10972.9030
1.10972.1000EA 300.6 DKK
1.10972.1000 1.10972.2500 1.10972.4000 1.10972.9030
Ethylacetat, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Ethylacetat
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionisation detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 77.1
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN nummer: 1173
ADR: 3
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
På tilbud lige nu
De valgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 85.3 g/l (20 °C)
Melting Point -83 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid