Ethylacetat, Uvasol® til spektroskopi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00863.0500 1.00863.2500
1.00863.0500EA 501.2 DKK
1.00863.0500 1.00863.2500
Ethylacetat, Uvasol® til spektroskopi, Supelco®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Kogepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 85.3 g/L (20 °C)
Melting Point -83 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5%(V)
Density 0.90 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid