Butylacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
P036.1
P036.2
ROTHP036.1EA
578.47
DKK
ROTHP036.1
ROTHP036.2
Butylacetat
Butylacetat
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Kogepunkt: 126 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –76 °C Massefylde: 0,875 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 25 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009445 CAS-nummer: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN nummer: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 13,01534 |