Butylacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
4600.1 4600.2 4600.3 4600.4
ROTH4600.1EA 0 DKK
ROTH4600.1 ROTH4600.2 ROTH4600.3 ROTH4600.4
Butylacetat
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Kogepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN nummer: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM