Butylacetat 99, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
22081.326EA 661 DKK
22081.326 22081.361 22081.463
Butylacetat 99, GPR RECTAPUR®
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 126
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN nummer: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884