Isopropylacetat 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
180800010 180800025 180800250 180801000
ACRO180800010EA 454 DKK
ACRO180800010 ACRO180800025 ACRO180800250 ACRO180801000
Isopropylacetat 99+%, ren
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 88,8 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –73 °C
Massefylde: 0,872 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008877
CAS-nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN nummer: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %