Isopentylacetat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7341.1 7341.2
ROTH7341.1EA 0 DKK
ROTH7341.1 ROTH7341.2
Isopentylacetat
Isopentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN nummer: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125