Isopentylacetat 99+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 592 DKK
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Isopentylacetat 99+%, pure
Isopentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130.19 g/mol
Kogepunkt: 142 °C (756 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0.874 g/cm³
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-nummer: 123-92-2
UN nummer: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g