Isobutylacetat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
94823-5ML-F 94823-1ML-F
94823-5ML-FEA 1120 DKK
94823-5ML-F 94823-1ML-F
Isobutylacetat, Supelco®
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008932
CAS-nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN nummer: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa65fe5419c609f9b5c96ef8ab7df936eb572ce&vid=d94b848513afaa8b1d1a6e6cd3a4e9b3a928727c&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c961390195eecf764649b187a0fd2ace9a3e3927&vid=a0181cadc76dae1cc13c313b72f093db059bcffd&prid=web&clid=SAPDAM