Isobutylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20557.0100
8.20557.1000
8.20557.0100EA
191
DKK
8.20557.0100
8.20557.1000
Isobutylacetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isobutylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekylvægt: 116.16 g/mol Kogepunkt: 118 Smeltepunkt: –99 °C Massefylde: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 18 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008932 CAS-nummer: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN nummer: 1213 ADR: 3 II Merck Index: 13,05147 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 7 g/l (20 °C) |
Melting Point | -99 °C |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 17 hPa (20 °C) |
Flash Point | 18 °C |
Refractive Index | 1.3877 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.4 - 10.5 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (4 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Evaporation number | 8 |