Isobutylacetat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylpropyl acetate
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 414 DKK
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Isobutylacetat 98%
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 118
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0.873 g/cm³
Flammepunkt: 18
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008932
CAS-nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN nummer: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %