sec-Butylacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-Methylpropyl acetate
L13892.14
L13892.22
L13892.14EA
352
DKK
L13892.14
L13892.22
sec-Butylacetat ≥98%
sec-Butylacetat
Purity: 98%
CAS No.: 105-46-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Melting Point: -99°
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 1720689
Merck Reference: 14,1536
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009328
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekylvægt: 116.16 g/mol Kogepunkt: 111…112 °C Smeltepunkt: –99 °C Massefylde: 0.872 Flammepunkt: 16 °C (60 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009328 CAS-nummer: 105-46-4 EINECS: 203-300-1 UN nummer: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 13,01535 |