Diacetyl, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Butanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 205 DKK
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetyl, Supelco®
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 9 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008756
CAS-nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN nummer: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM