3,5-Heptandion ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 877 DKK
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptandion ≥98%
3,5-Heptanedione
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 175…177 °C
Massefylde: 0,8
Flammepunkt: 57 °C (134 °F)
MDL Number: MFCD00015186
CAS-nummer: 7424-54-6
UN nummer: 1224
ADR: 3,III