Acetonylacetone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00105.0100 8.00105.0250
8.00105.0100EA 793 DKK
8.00105.0100 8.00105.0250
Acetonylacetone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetonylacetone
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114.14 g/mol
Kogepunkt: 191
Smeltepunkt: –5.4 °C
Massefylde: 0.971 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008792
CAS-nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5.4 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (26.6 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.974 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C