2,4-Pentandion, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 220 DKK
05581-1ML-F 05581-5ML-F
2,4-Pentandion, Supelco®
Acetylacetone
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 140.4
Smeltepunkt: –23 °C
Massefylde: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 30
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN nummer: 2310
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM