2,4-Nonandion ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L01151.06
L01151.14
L01151.06EA
1340
DKK
L01151.06
L01151.14
2,4-Nonandion ≥98%
2,4-Nonanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 6175-23-1
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4608
Boiling Point: 100-103°/19mm
MDL No.: MFCD00015276
Formel:
C₉H₁₆O₂ Kogepunkt: 100…103 °C (19 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015276 CAS-nummer: 6175-23-1 EINECS: 228-219-9 |