Acetone, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon
MQ100
90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 2200 DKK
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Acetone, Supelco®
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 56.2
Smeltepunkt: –95.4 °C
Massefylde: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: <–20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM