Acetone
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
9372.1
9372.2
9372.3
9372.4
9372.5
9372.6
ROTH9372.1EA
0
DKK
ROTH9372.1
ROTH9372.2
ROTH9372.3
ROTH9372.4
ROTH9372.5
ROTH9372.6
Acetone
Acetone
Formel:
CH₃COCH₃ Kogepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Massefylde: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: <–20 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN nummer: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |