Acetone 99, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon
20063.296EA 165 DKK
20063.296 20063.365 20063.412 20063.467 20063.558 20063.930
Acetone 99, TECHNICAL
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 56.2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95.4 °C
Massefylde: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: <–20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test