Acetone, EMPLURA®, Reagent Grade til syntese, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
8.22251.1000EA 218 DKK
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
Acetone, EMPLURA®, Reagent Grade til syntese, Supelco®
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Kogepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: <–20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM