Acetone, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon
MQ100
1.00022.0500 1.00022.2500
1.00022.0500EA 495 DKK
1.00022.0500 1.00022.2500
Acetone, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 56.2
Smeltepunkt: –95.4 °C
Massefylde: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: <–20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -95.4 C
Molar Mass 58.08
Boiling Point 56.2 C
Vapor Pressure 233
Flash Point -18 C
Refractive Index 1.35686
Explosion Limit 2.6 - 12.8 %
Density 0.79 g/cm3
pH 5 - 6
Ignition Point 465 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid