Acetone 99.6% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon
423240010 423245000 423240025 423240250
ACRO423240010EA 415 DKK
ACRO423240010 ACRO423245000 ACRO423240025 ACRO423240250
Acetone 99.6% ACS
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 56 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.79 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (in water) Passes test
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g
Aldehyde (HCHO) ≤0.002 %
Methanol ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance Passes test