Acetone, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propanon
326801000 326800010
326801000.EA 904 DKK
326801000. 326800010.
Acetone, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 56.2
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.79 g/cm³
Flammepunkt: –20 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %