Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylmethylketon, Butanon
25654.292EA 267 DKK
25654.292 25654.361 25654.320
Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Methylethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Molekylvægt: 72.11 g/mol
Kogepunkt: 79.6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –86 °C
Massefylde: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN nummer: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Boiling point 79 - 80 °C
Density (20/4) 0.804 - 0.807