Methylethylketon ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
25643.294EA 921 DKK
25643.294 25643.328
Methylethylketon ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Methylethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Kogepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –86 °C
Massefylde: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN nummer: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %