Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
25641.297EA
372
DKK
25641.297
25641.322
25641.366
25641.468
25641.550
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Methylethylketon
Formel:
C₂H₅COCH₃ Kogepunkt: 79,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –86 °C Massefylde: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –4 °C (DIN 51755 Part 1) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011648 CAS-nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN nummer: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 79 - 80 °C |
Acidity (at filling) | Max. 0.0005 meq/g |
Density (20/4) | 0.804 - 0.807 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.1 % |