Methylethylketon, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09708.1000
1.09708.2500
1.09708.6025
1.09708.1000EA
304.2
DKK
1.09708.1000
1.09708.2500
1.09708.6025
Methylethylketon, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Methylethylketon
Formel:
C₂H₅COCH₃ Kogepunkt: 79,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –86 °C Massefylde: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011648 CAS-nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN nummer: 1193 ADR: 3, REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 292 g/l (20 °C) |
Melting Point | -86 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 79.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 105 hPa (20 °C) |
Flash Point | -4 °C |
Refractive Index | 1.3814 (15 °C) |
Explosion Limit | 1.8 - 11.5 %(V) |
Density | 0.805 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 514 °C |
Evaporation number | 6.3 |