VWR®, Affaldsposer
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
129-0582EA 2440 DKK
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Affaldsposer
Poser Affaldsposer
Til sikker bortskaffelse af laboratorieaffald som fx pipettespidser, petriskåle, prøverør osv. PP, 40 µm tyk, transparent, med eller uden "Biologisk risikomateriale" udskrivning.
  • Varmeresistent op til 145 °C
  • Autoklaverbare