3-Pentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethylketon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
8.03605.0100EA 353 DKK
8.03605.0100 8.03605.1000 8.03605.9025 8.03605.9046 8.03605.9020
3-Pentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
Molekylvægt: 86.13 g/mol
Kogepunkt: 101
Smeltepunkt: –40 °C
Massefylde: 0.8148 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009320
CAS-nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN nummer: 1156
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03148
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 37.6 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3923 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 7.7 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 3-Pentanone, Ethyl ketone
Hill Formula C5H10O