3-Pentanon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Diethylketon
A15297.0F
A15297.AE
A15297.AP
A15297.0FEA
1370
DKK
A15297.0F
A15297.AE
A15297.AP
3-Pentanon ≥99%
3-Pentanone
Purity: 99%
CAS No.: 96-22-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Acetone-like
Melting Point: -39°
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 635749
Merck Reference: 14,3121
UN No.: 1156
MDL No.: MFCD00009320
Formel:
C₅H₁₀O Molekylvægt: 86.13 g/mol Kogepunkt: 102…103 °C Smeltepunkt: –39 °C Massefylde: 0.812 Flammepunkt: 7 °C (45 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009320 CAS-nummer: 96-22-0 EINECS: 202-490-3 UN nummer: 1156 ADR: 3 II Merck Index: 13,03148 |