3-Nonanon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
A19878.22
A19878.14
A19878.22EA
1950
DKK
A19878.22
A19878.14
3-Nonanon ≥98%
3-Nonanone
Purity: 98%
CAS No.: 925-78-0
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -8°
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 1700447
MDL No.: MFCD00009541
Formel:
C₉H₁₈O Molekylvægt: 142.24 g/mol Kogepunkt: 187…188 °C Smeltepunkt: –8 °C Massefylde: 0.825 Flammepunkt: 63 °C (145 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009541 CAS-nummer: 925-78-0 EINECS: 213-125-2 |