3-Hexanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 262 DKK
146900100. 146900500. 146902500.
3-Hexanon 98%
3-Hexanone
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55.4 °C
Massefylde: 0.81 g/cm³
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009402
CAS-nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN nummer: 1224
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %