3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17515.14
A17515.06
A17515.14EA
4160
DKK
A17515.14
A17515.06
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2420-16-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 128-132°
MDL No.: MFCD00016981
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molekylvægt: 156.57 g/mol Kogepunkt: 251 Smeltepunkt: 128…132 °C Massefylde: 1.0404 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016981 CAS-nummer: 2420-16-8 |