3-Heptanon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Ethylbutylketon
A16977.AD
A16977.AK
A16977.AU
A16977.ADEA
461
DKK
A16977.AD
A16977.AK
A16977.AU
3-Heptanon ≥98%
3-Heptanone
Purity: 98%
CAS No.: 106-35-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Pungent
Melting Point: -37°
Boiling Point: 147-149°
Beilstein Reference: 506161
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009483
Formel:
C₇H₁₄O Kogepunkt: 147…149 °C Smeltepunkt: –37 °C Massefylde: 0,818 Flammepunkt: 41 °C (105 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009483 CAS-nummer: 106-35-4 EINECS: 203-388-1 UN nummer: 1224 ADR: 3,III |