3-Heptanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethylbutylketon
120380010 120382500 120380025
ACRO120380010EA 2290 DKK
ACRO120380010 ACRO120382500 ACRO120380025
3-Heptanon 98%
3-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 146…149 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009483
CAS-nummer: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure