2-Pentanon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05965.0500 8.05965.0100
8.05965.0500EA 1140 DKK
8.05965.0500 8.05965.0100
2-Pentanon til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Pentanone
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009400
CAS-nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN nummer: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 37 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 8.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C