2-Pentanon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13262.14 L13262.22 L13262.36
L13262.14EA 352 DKK
L13262.14 L13262.22 L13262.36
2-Pentanon ≥99%
2-Pentanone
Purity: 99+% CAS No.: 107-87-9 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.3905 Melting Point: -78° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 506058 Merck Reference: 14,6114 UN No.: 1249 MDL No.: MFCD00009400
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 100…101 °C
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0,813
Flammepunkt: 7 °C (44 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009400
CAS-nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN nummer: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6114