2-Heptanon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18711.0100 8.18711.1000
8.18711.0100EA 285 DKK
8.18711.0100 8.18711.1000
2-Heptanon til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009513
CAS-nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN nummer: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 114.18 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4007 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.11 - 7.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 532 °C
Saturation concentration 16.2 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 17.4
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid