trans-2-Methyl-2-butenal 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
353030050 353030250
ACRO353030050EA 307 DKK
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Methyl-2-butenal 98%
trans-2-Methyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 115…117 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,871 g/cm³
Flammepunkt: 18 °C
MDL Number: MFCD00006977
CAS-nummer: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN nummer: 1989
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %