Thiobenzamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzothioamide
A12973.14 A12973.22 A12973.36
A12973.14EA 471 DKK
A12973.14 A12973.22 A12973.36
Thiobenzamid ≥98%
Thiobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 2227-79-4 Molecular Formula: C7H7NS Formula Weight: 137.21 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 606021 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008060
Formel: C₇H₇NS
Molekylvægt: 137.21 g/mol
Kogepunkt: 245
Smeltepunkt: 114…118 °C
Flammepunkt: 120 °C (248 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008060
CAS-nummer: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III