Thiobenzamid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzothioamide
164730100 164730500
ACRO164730100EA 237 DKK
ACRO164730100 ACRO164730500
Thiobenzamid 95%
Thiobenzamid
Formel: C₇H₇NS
Molekylvægt: 137.21 g/mol
Kogepunkt: 245
Smeltepunkt: 114…118 °C
MDL Number: MFCD00008060
CAS-nummer: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥94 %