Ethylacrylat 99.5% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acrylic acid-ethyl ester
117980010 117980025 117980250 117980100
ACRO117980010EA 446 DKK
ACRO117980010 ACRO117980025 ACRO117980250 ACRO117980100
Ethylacrylat 99.5% stabilised
Ethylacrylat
Formel: C₅H₈O₂
Molekylvægt: 100.12 g/mol
Kogepunkt: 99 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –71 °C
Massefylde: 0.92 g/cm³
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009188
CAS-nummer: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN nummer: 1917
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.40 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Free acid ≤0.009 % (as acrylic acid)
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %