Acrylsyre 98% stabilised, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Prop-2-enoic acid
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 682 DKK
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Acrylsyre 98% stabilised, extra pure
Acrylsyre
Formel: C₃H₄O₂
Molekylvægt: 72.06 g/mol
Kogepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 13 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³
Flammepunkt: 48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004367
CAS-nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN nummer: 2218
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid