2-Heptanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methylpentylketon
154000010 154001000 154002500 154000051
ACRO154000010EA 1320 DKK
ACRO154000010 ACRO154001000 ACRO154002500 ACRO154000051
2-Heptanon 98%
2-Heptanone
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 149…150 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³
Flammepunkt: 39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009513
CAS-nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN nummer: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure