Amylalkohol (mix af isomere), EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Amyl alcohol (mixture of isomers), Pentanol mixture of isomers, Pentanol (mixture of isomers)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22255.1000 8.22255.2500
8.22255.1000EA 426 DKK
8.22255.1000 8.22255.2500
Amylalkohol (mix af isomere), EMPLURA®, Supelco®
Amylalkohol (mix af isomere)
Formel: C₅H₁₂O
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 131
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002977
CAS-nummer: 30899-19-5
EINECS: 250-378-8
UN nummer: 1105
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test