Osmium (III)chlorid, hydrat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Osmium trichloride hydrate
318705000 318700025
ACRO318705000EA 1400 DKK
ACRO318705000 ACRO318700025
Osmium (III)chlorid, hydrat
Osmium (III)chlorid, hydrat
Formel: Cl₃Os·H₂O
Molekylvægt: 314.6 g/mol
Smeltepunkt: >500 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149815
CAS-nummer: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
UN nummer: 2923
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark red to black Powder or crystals
Osmium (Os) 53 to 56 %