Butylmethacrylat stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 290 DKK
8.00585.0100 8.00585.0500
Butylmethacrylat stabilised, Sigma-Aldrich®
Butylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Kogepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –75 °C
Massefylde: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009444
CAS-nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN nummer: 2227
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C